Key Documents
651575
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-aminomethylpyridine
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminomethylpyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5020 (lit.)
Densité
1.0699 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccn1
InChI
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-6-4-5-7-12-9/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
RKVWMMAKYQABGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup