Key Documents
651222
Sigma-Aldrich
4-(3′-(Trifluoromethyl)phenoxymethyl)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12BF3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(COc2cccc(c2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C14H12BF3O3/c16-14(17,18)11-2-1-3-13(8-11)21-9-10-4-6-12(7-5-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
Clé InChI
IOZGRQTUNSRWBS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable