Documents
651109
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-(3′,5′-dimethoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H15BF2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COc1cc(COc2ccc(F)c(B(O)O)c2F)cc(OC)c1
InChI
1S/C15H15BF2O5/c1-21-10-5-9(6-11(7-10)22-2)8-23-13-4-3-12(17)14(15(13)18)16(19)20/h3-7,19-20H,8H2,1-2H3
Clé InChI
CKMBETHVNGWKIN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable