Documents
650978
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxy-6-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15BO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC(C)C)c1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO4/c1-7(2)15-9-6-4-5-8(14-3)10(9)11(12)13/h4-7,12-13H,1-3H3
Clé InChI
ZAKDYROLNHVOEL-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable