Documents
650102
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitrile
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
164-168 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C#N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
NQSQQGDTYKGCOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable