Principaux documents
649619
Sigma-Aldrich
Poly(bis(ethoxy)phosphazene)
About This Item
Formule linéaire :
(C4H10NPO2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Forme
solid
Solubilité
acetone: soluble
λmax
234 nm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable