Principaux documents
649511
Sigma-Aldrich
9-(2-Ethylhexyl)carbazole
97%
1 G
84,70 €
84,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
84,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H25N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5949 (lit.)
pb
40 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
Performance des dispositifs OLED
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt %)/Cs2CO3:ITO
  • Color: red
  • Max. EQE: 0.03 %
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)Cn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C20H25N/c1-3-5-10-16(4-2)15-21-19-13-8-6-11-17(19)18-12-7-9-14-20(18)21/h6-9,11-14,16H,3-5,10,15H2,1-2H3
Clé InChI
SAXNQWFLHXTRDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Organic light-emitting diode with liquid emitting layer
Xu, D.; et al.
Applied Physics Letters, 95, 053304-053304 (2009)