Principaux documents
649406
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)thiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
180-184 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Nc1sccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H8BrNOS/c12-8-3-1-7(2-4-8)10(14)9-5-6-15-11(9)13/h1-6H,13H2
Clé InChI
UEAXJDFGNXSVSK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves