Principaux documents
649368
Sigma-Aldrich
5-(4-Nitrophenyl)thiophene-2-carboxylic acid
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
276-280 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O