Principaux documents
649295
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-vinylcarbazole
95%
Synonyme(s) :
9-Ethyl-2-vinylcarbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
85 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCn1c2ccccc2c3ccc(C=C)cc13
InChI
1S/C16H15N/c1-3-12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)17(4-2)16(14)11-12/h3,5-11H,1,4H2,2H3
Clé InChI
QDZXSLUJYIHQDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves