Principaux documents
648930
Sigma-Aldrich
2-(3-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Forme
solid
Pf
32-38 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)(C#C)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-5-4-6-9(11)7-8/h1,4-7,12H,2H3
Clé InChI
OUKNBKQFUNTLNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.