Key Documents
648760
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylthiophene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5ClS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5400 (lit.)
Point d'ébullition
147-149 °C (lit.)
Densité
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccsc1Cl
InChI
1S/C5H5ClS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
Clé InChI
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup