Principaux documents
648450
Sigma-Aldrich
Methyl 5-(3-aminophenyl)furan-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
5-(3-Aminophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(N)c2
InChI
1S/C12H11NO3/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7H,13H2,1H3
Clé InChI
IZIZPLREWPTKFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hiroshi Suzuki et al.
Scientific reports, 10(1), 16892-16892 (2020-10-11)
Recurrent laryngeal nerve (RLN) injury, in which hoarseness and dysphagia arise as a result of impaired vocal fold movement, is a serious complication. Misdirected regeneration is an issue for functional regeneration. In this study, we demonstrated the effect of TrkA