Principaux documents
648299
Sigma-Aldrich
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
10 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PAMAM-tris(hydroxymethyl)amidomethane dendrimer, 1,12-diaminododecane core, generation 6 solution
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)12NH2]:(G=6);dendri PAMAM[NHC(CH2OH)3]256
Poids moléculaire :
73811.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Description
tris(hydroxymethyl)amidomethane surface groups
Forme
solution
Poids mol.
generation 6
Caractéristiques
core type 1,12-diaminododecane core (12-carbon core)
Concentration
10 wt. % in H2O
Nb de groupes de surface
256
pb
100 °C
Densité
1.00 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Contains 256 surface tris(hydroxymethyl)aminomethane groups.
Conditionnement
unit weight includes solvent
Informations légales
Mfg. by Dendritic NanoTechnologies Inc. Licensed for research use only.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter