647543
Silicon
wafer (single side polished), <111>, N-type, contains no dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Synonyme(s) :
Silicon element
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Ne contient pas
dopant
Diam. × épaisseur
3 in. × 0.5 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Propriétés du semi-conducteur
<111>, N-type
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocoles
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.