Documents
647489
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(F)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5230 (lit.)
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Densité
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves