Principaux documents
647411
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
94-98 °C
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl2N2O2/c6-4-1-3(9(10)11)2-5(7)8-4/h1-2H
Clé InChI
BZYQSSVTQJTUDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves