Principaux documents
647179
Sigma-Aldrich
4-Amino-N-methyl-α-toluenesulfonamide
97%
Synonyme(s) :
4-Amino-N-methylbenzenemethanesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
140-142 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNS(=O)(=O)Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-10-13(11,12)6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6,9H2,1H3
Clé InChI
CIWNHTXCBHTWRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves