Principaux documents
647144
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,3-dimethoxynaphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
48-52 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
COc1cc2ccccc2c(Br)c1OC
InChI
1S/C12H11BrO2/c1-14-10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)12(10)15-2/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
XZZRGEPWNYCNGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup