Principaux documents
647128
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylcarbonyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
Cyclohexyl-1-piperazinylmethanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
84-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
Clé InChI
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable