Documents
646792
Sigma-Aldrich
Methyl 3,6-dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6Cl2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
130-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1sc2cc(Cl)ccc2c1Cl
InChI
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZVRUOIZSXBNGBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable