Principaux documents
646040
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
244-248 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable