Principaux documents
645915
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorobenzylidene)-4-acetylaniline
90%
Synonyme(s) :
1-(4-(((2-Chlorophenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-(2-Chlorobenzylideneamino)acetophenone, 4-Acetyl-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=NC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Pf
103-107 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C15H12ClNO/c1-11(18)12-6-8-14(9-7-12)17-10-13-4-2-3-5-15(13)16/h2-10H,1H3/b17-10+
Clé InChI
WVYAARLSLNKEHT-LICLKQGHSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves