Principaux documents
645761
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11BBrFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
105-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(Br)c1OCc2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H11BBrFO3/c15-12-3-1-2-11(14(17)18)13(12)19-8-9-4-6-10(16)7-5-9/h1-7,17-18H,8H2
Clé InChI
FAGFWOJETYFVAS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable