Documents
645729
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11BBrFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
83-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-5-15-7-4-3-6(12)8(9(7)11)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
Clé InChI
AIRJDYNENADRSB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable