645621
2-Bromo-3-methylaniline
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.605 (lit.)
Point d'ébullition
48 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
Cc1cccc(N)c1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves