Principaux documents
645559
Sigma-Aldrich
Methyl 3-thiophenecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5380 (lit.)
pb
98 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-2-3-9-4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup