Principaux documents
645184
Sigma-Aldrich
4,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BF2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
175-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)c(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
ISQCHQGYKNHYGP-UHFFFAOYSA-N
Application
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable