Principaux documents
645044
Sigma-Aldrich
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
69-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)no2
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)12-14-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
MYACDOUALUEBHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable