Principaux documents
644870
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
215-219 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)c1n[nH]cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)6-5(7(10)11)3-8-9-6/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
SWNONMWOFAXQHM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable