Principaux documents
644021
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8H,15H2
Clé InChI
CYKMHHNPZOCBKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable