Principaux documents
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-bromo-5-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves