Principaux documents
643475
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
N-(5-Bromo-6-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
bromo
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-7(9)3-4-8(10-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
LDBWQGWJCPCZIN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves