Key Documents
642258
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Methoxy-5-pyridinecarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
93-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C7H6N2O/c1-10-7-3-2-6(4-8)5-9-7/h2-3,5H,1H3
Clé InChI
DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves