Principaux documents
641944
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
2.0-3.0 mmol/g S loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application
Palladium scavenger
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable