Principaux documents
641928
Sigma-Aldrich
Ytterbium(III) oxide
nanoparticles, <80 nm (BET), ≥99.9% trace metals basis, 5 wt % dispersion in H2O
Synonyme(s) :
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium trioxide 3
About This Item
Formule linéaire :
Yb2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
nanoparticles
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Concentration
5 wt % dispersion in H2O
Taille des particules
<40 nm (XRD)
<80 nm (BET)
Chaîne SMILES 
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Clé InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species