Principaux documents
641537
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzyloxy-2-chloro-4-methoxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyme(s) :
1-Methoxy-2-benzyloxy-3-chloro-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(2-Chloro-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl)nitroethene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
96-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Cl