Principaux documents
641111
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxy-1,4-cyclohexadiene
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4910 (lit.)
pb
45-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1=CCC=C(C1)OC
InChI
1S/C8H12O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
MDBSJHGNFNKPTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup