Principaux documents
639222
Sigma-Aldrich
Lithium 2-ethylhexoxide
10-13 wt. % in heptane
Synonyme(s) :
Lithium 2-ethyl-1-hexanolate, Lithium 2-ethyl-1-hexylate
About This Item
Formule linéaire :
LiOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Concentration
10-13 wt. % in heptane
87-90% in heptanes
Impuretés
<2% 2-Ethyl-1-hexanol
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCCC(CC)C[O-]
InChI
1S/C8H17O.Li/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;/h8H,3-7H2,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
LWKRTMNGAUUVIN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup