Principaux documents
637815
Sigma-Aldrich
2-Bromoiodobenzene-13C6
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6H4BrI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
pb
120-121 °C/15 mmHg (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1I
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
OIRHKGBNGGSCGS-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable