637300
Ytterbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
Synonyme(s) :
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.7% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: ytterbium
Taille des particules
<100 nm (BET)
Densité
9.17 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
Clé InChI
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.