Documents
637114
Sigma-Aldrich
Benzyl thioacetimidate hydrochloride
96%
Synonyme(s) :
Thiobenzylacetimidate hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NS.ClH/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7H2,1H3;1H
Clé InChI
OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable