Principaux documents
636673
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8
98 atom % 15N, 98 atom % D, 98% (CP)
100 MG
1 370,00 €
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 370,00 €
About This Item
Formule linéaire :
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable