Principaux documents
636479
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methylindole
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 5-methylindole-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5410 (lit.)
pb
208-209 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2n(ccc2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H17NO2/c1-10-5-6-12-11(9-10)7-8-15(12)13(16)17-14(2,3)4/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
NSPCCUXHOQOAJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant in stereoselective preparation of substituted dihydroindole derivatives via palladium-catalyzed stereoselective carboaminoxylation reactions
  • Reactant in conversion of 1-Boc-indoles to 1-Boc-oxindoles
  • Reactant in preparation of indolyl aromatic chiral alpha-sulfoxides
  • Reactant in preparation of (indolyl)borates, silanes, and silanols
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves