636444
Diamond
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥95% trace metals basis
206,00 €
About This Item
206,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% trace metals basis
Forme
nanopowder
spherical
Superficie
278-335 m2/g , BET
Taille des particules
<10 nm (TEM)
Densité
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.17 g/mL
Catégories apparentées
Description générale
Potential uses of nano-diamond are in biosensor applications. Surface modification of nano-diamond may enhance its linking mechanism with specific biomolecules.[2] DNPs can be subjected to functionalization post Fenton treatment. These functionalized DNPs may be used as gene delivery systems.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable