Principaux documents
635146
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
51-55 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F4O2/c10-7-2-1-5(4-8(14)15)3-6(7)9(11,12)13/h1-3H,4H2,(H,14,15)
Clé InChI
MGQPQAYFSXCYPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup