635049
Titanium(IV) oxide, rutile
<100>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Synonyme(s) :
Titanium dioxide
About This Item
Qualité
optical grade
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
(single crystal substrate)
(single side polished)
Dureté
7 mohs
L × l × épaisseur
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Transmittance
0.5-4.5 μm
Pf
1840 °C
Densité
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
Propriétés du semi-conducteur
<100>
Chaîne SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Propriétés physiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.