634549
6-Hydroxy-1-indanone
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
154-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5,10H,2,4H2
Clé InChI
MOANRQDXNNXOLW-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves