Principaux documents
634263
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III,IV) oxide
nanopowder, <200 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hexapraseodymium undecaoxide
About This Item
Formule linéaire :
Pr6O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1021.44
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Taille des particules
<200 nm (BET)
<50 nm (XRD)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]=O.O=[Pr]O[Pr]=O
InChI
1S/11O.6Pr
Clé InChI
AICMLAQRDYRMRP-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Used in the solid state synthesis of a remarkable ternary, reduced molybdenum oxide, Pr4Mo9O18, whose structure contains previously unknown Mo7, Mo13and Mo19 clusters. The new cluster product is a small band gap semiconductor.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable