633429
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamidine hydrochloride, polymer-supported
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
1.0-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
InChI
1S/C6H10N4.Cl/c1-4-3-5(2)10(9-4)6(7)8;/h3H,1-2H3,(H3,7,8);
Clé InChI
VEBVDVIHRVPBQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable